This product is tested for solubility in Ethanol at 50 mg/mL. Melatonin is reportedly soluble at 2 mg/mL in water. Solutions are light sensitive and subject to oxidation. The long term stability of this material in solution has not been determined. Solutions may be stable for up to 2 weeks in a 30:70 solution of isopropanol and water at 0-5°C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/335/752/m5250pis.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 67,90 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 447,00 | |
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 772,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
116.5-118 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544), NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
General description
Application
- Um zu bestimmen, ob mit der Langzeitverabreichung von Melatonin reproduktive Veränderungen herbeigeführt werden können und wie Melatonin seine schützende Wirkung mit Hinsicht auf die Lipid-Oxidation und antioxidantische Aktivitäten während des Eisprungs in den Eierstöcken von Ratten ausübt.
- Um die Wirkung von Melatonin auf den Stress des endoplasmatischen Retikulums und die Expression von Sirtuin 1 in neuronalen Zellen von neugeborenen Ratten nach Hypoxie-Ischämie zu bewerten.[1]
- Um die Wirkung von Melatonin auf durch chronischen Stress induzierte Darmfunktionsstörungen in gestressten Mäusen zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form powder | form - | form crystalline |
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility methanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melatonin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M5250-250MG | 04061835557721 |
| M5250-10G | 04061835557707 |
| M5250-1G | 04061835557714 |
| M5250-5G | 04061835506422 |
-
HOW TO MAKE A STOCK SOLUTION ?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the recommended method for storing stock solutions of item M5250, Melatonin?
1 answer-
Following reconstitution for item M5250, Melatonin, it is recommended to aliquot and freeze it at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Helpful?
-
-
What is the shelf-life of this product when stored at -20C?
1 answer-
This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
Please see the link below to the product information sheet for additional product information.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/335/752/m5250pis.pdfHelpful?
-
-
Can I use melatonin for cell culture?
1 answer-
This product is not tested for cell culture. End users must qualify this product for their respective applications.