Fortfahren mit
M4667
DL-Mevalonsäurelacton
~97% (titration)
Synonym(e):
(±)-β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolacton, (±)-Mevalonolacton, DL-3-Hydroxy-3-methyl-δ-valerolacton, DL-Mevalolacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 712,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 978,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-615-0
Beilstein/REAXYS Number:
80960
MDL number:
Assay:
~97% (titration)
€ 206,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~97% (titration)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
InChI key
JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYSA-N
General description
Die alkalische Hydrolyse von Mevalonolacton erzeugt Mevalonat. Mevalonat ist ein Vorläufer von Farnesyl- und Geranylgeranylpyrophosphaten. Diese Pyrophosphaten sind für die Proteinprenylierung erforderlich.[1]
Application
(±)-Mevalonolacton wird wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung der Auswirkungen von Statin auf die Prenylierung von Ras- und Rho-GTPasen[1]
  • zur Analyse der Isoprenoid-Biosynthesewege in Listeria monocytogenes
  • zur Untersuchung der Auswirkungen von Statinen auf die Proliferation und Migration von HUVECs (HGF-induzierte humane Endothelzellen der Nabelschnurvene)
Other Notes
Kann auch in flüssiger Form vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
616699605980486604
assay
~97% (titration)
assay
≥97% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
The effects of different types of statins on proliferation and migration of HGF-induced Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs).
Burgazli KM
European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 17, 2874-2883 (2013)
Coenzyme Q 10 production in recombinant Escherichia coli strains engineered with a heterologous decaprenyl diphosphate synthase gene and foreign mevalonate pathway.
Zahiri HS
Metabolic engineering, 8, 406-416 (2006)
Analysis of the isoprenoid biosynthesis pathways in Listeria monocytogenes reveals a role for the alternative 2-C-methyl-D-erythritol 4-phosphate pathway in murine infection.
Begley M
Infection and Immunity, 76, 5392-5401 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M4667-1G04061834059141
M4667-5G04061832401928
M4667-10G04061832401911
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What chemical/s is this product soluble in for resuspension into a liquid form and at what concentration? I am wanting to add this to cell culture media.
    1 answer
    1. This product is soluble at a concentration of 0.5 g in 5 mL of 95% ethanol, equivalent to 100 mg/mL.
      Helpful?
  4. Why did M4667, (±)-Mevalonolactone, arrive as a liquid?
    1 answer
    1. As noted on the Sigma Aldrich web page for product M4667, (±)-Mevalonolactone, this product "may also be a liquid".  The melting point for this chemical is 26-28°C, which is approximately room temperature.  Because of this, the product may arrive as a liquid, but if stored at -20°C it should return to a solid/semi-solid state.  This product does not arrive in solution and will not have a concentration value.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.