Fortfahren mit
486604
Mevalonlacton-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
DL-Mevalon-2-13C-lacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 584,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
€ 584,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CC1(O)CCOC(=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1
InChI key
JYVXNLLUYHCIIH-AZXPZELESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
492469492450605980
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+5
mass shift
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)