Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 167,00 |
Über diesen Artikel
€ 167,00
material
black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick), polystyrene
description
glass bottom microplates
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Greiner 783892
L × W
127.76 mm × 85.48 mm
size
1536 wells
well volume
12.6 μL
well working volume
3-10 μL
color
black plate, clear wells
binding type
non-treated surface
General description
Application
Features and Benefits
- Abmessungen: Länge: 127,76 mm;
- Breite: 85,48 mm
- Borosilikatglas (175 um dick)
- Hohe optische Klarheit
- Geringe Autofluoreszenz
- Bodenebenheit besser als 100 um
- Biokompatibler Klebstoff der Klasse VI
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick) | material black polystyrene plate, colorless wells, flat clear borosilicate glass wells (175um thick) | material black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick) | material black polystyrene plate, flat bottom black polystyrene wells |
| manufacturer/tradename Greiner 783892 | manufacturer/tradename Greiner 655892 | manufacturer/tradename Greiner 781892 | manufacturer/tradename Greiner 782076 |
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type (glass bottom surface treatment) | binding type medium binding surface |
| feature lid | feature lid, skirt (F-bottom) | feature lid | feature lid: no |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| size 1536 wells | size 96 wells | size 384 wells | size 1536 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Sensoplate™ Multiwell-Platten mit Glasboden
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M4562-1EA | 04061834228301 |