Fortfahren mit
M4437
Greiner Sensoplate Multiwell-Platten mit Glasboden
384 well
Synonym(e):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, Greiner 781892
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
16 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.780,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick), polystyrene
Size:
384 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
(glass bottom surface treatment)
Feature:
lid
€ 1.780,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick), polystyrene
description
glass bottom microplates
sterility
sterile
feature
lid
packaging
case of 16
manufacturer/tradename
Greiner 781892
L × W
127.76 mm × 85.48 mm
size
384 wells
well volume
138 μL
well working volume
10-130 μL
color
black plate, clear wells
binding type
(glass bottom surface treatment)
General description
Greiner Bio-One und Aventis Pharma haben gemeinsam eine Reihe einzigartiger Glasboden-Mikrotiterplatten (24, 96, 384, 1536 Well) entwickelt. Jede dieser Mikrotiterplatten besteht aus hochwertigem optischem Glas mit einer Dicke von 175 μm, das mit der Mutterplatte verbunden ist. Alle Platten entsprechen der Standard-Grundfläche von Mikrotiterplatten und bieten eine hochqualitative Leistung für Anwendungen, bei denen geringe Autofluoreszenz und optische Klarheit erforderlich sind. Die in opakem Schwarz erhältlichen Platten sind optimal geeignet für hochauflösende Bildgebung, empfindliche Fluoreszenzsysteme und konfokale Mikroskopieanwendungen wie Einzelmoleküldetektion (SMD) oder Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (FCS).
SensoPlateTM, 384 Wells, flacher Glasboden, unbehandelte Mikrotiterplatte mit einem optimalen Arbeitsvolumen von 10–130 μL; maximale Wellkapazität von 138 μL
Application
Für hochauflösende Bildgebung, empfindliche Fluoreszenzanwendungen und konfokale Mikroskopieanwendungen, wie zum Beispiel Einzelmoleküldetektion (SMD) oder Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (FCS).
Features and Benefits
  • Abmessungen: Länge: 127,76 mm;
  • Breite: 85,48 mm
  • Borosilikatglas (175 um dick)
  • Hohe optische Klarheit
  • Geringe Autofluoreszenz
  • Bodenebenheit besser als 100 um
  • Biokompatibler Klebstoff der Klasse VI
Other Notes
Mikrotiterplatte mit 384 Flachboden-Wells, mit Deckel, abgerundete quadratische Vertiefungen, alphanumerische Well-Kodierung; Länge: 127,76 +/- 0,15 mm; Breite: 85,48 +/- 0,15 mm; Krümmung: weniger als 100 μm.
Legal Information
SensoPlate is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4187M6686M4562
binding type
(glass bottom surface treatment)
binding type
non-treated surface
binding type
medium binding surface
binding type
non-treated surface
feature
lid
feature
lid, skirt (F-bottom)
feature
lid: no
feature
lid
manufacturer/tradename
Greiner 781892
manufacturer/tradename
Greiner 655892
manufacturer/tradename
Greiner 781095
manufacturer/tradename
Greiner 783892
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
material
black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
material
black polystyrene plate, colorless wells, flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
material
flat bottom clear polystyrene wells, white polystyrene
material
black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
size
384 wells
size
96 wells
size
384 wells
size
1536 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)