Fortfahren mit
M4199
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (40-54), Rat, Mouse
lyophilized powder
Synonym(e):
MOG (40-54)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C84H127N27O21
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1851.08
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
rat
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
deionized water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Biochem/physiol Actions
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4324M4939M5063
biological source
rat
biological source
-
biological source
-
biological source
rat
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
Q61885, Q63345
UniProt accession no.
Q61885, Q63345
UniProt accession no.
Q61885, Q63345
UniProt accession no.
P07722
solubility
deionized water: soluble
solubility
deionized water: soluble
solubility
-
solubility
-
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
rat ... Mag(29409)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M4199-1MG04061826703496
M4199-500UG04061833266021