Fortfahren mit
M3884
Maleimidoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.18
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95%
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
reaction suitability
reagent type: linker
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2
InChI key
TYKASZBHFXBROF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6317963177358657
assay
≥95%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
functional group
NHS ester
functional group
NHS ester
functional group
NHS ester
functional group
NHS ester
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)