Fortfahren mit
M3512
(±)-Miconazol -nitrat (Salz)
imidazole antibiotic
Synonym(e):
1-(2,4-Dichlor-β-[(2,4-dichlorbenzyl)-oxy]-phenethyl)-imidazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14Cl4N2O · HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
EC Number:
245-256-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
optical activity
[α]/D ±0.10° (Specific Rotation (BP))
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
fungi, mycobacteria
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3.[O-][N+](O)=O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
InChI key
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: imidazole
Application
Miconazole is an imidazole antifungal agent that is used topically and by intravenous infusion. It is used to inhibit cytochrome P450 [1] and to study automated luminescence-based cytochrome P450 profiling.
Biochem/physiol Actions
Antifungales Azol. Wirkungsweise: inhibiert Cytochrom P450-abhängige 14α-Demethylase, die für die Ergosterin-Biosynthese wichtig ist. Die kumulierten 14α-methylierten Sterole ändern die Membranstruktur sensitiver Pilze, was eine geänderte Permeabilität der Zellmembran zur Folge hat. Es inhibiert auch Peroxidasen, wodurch Peroxide in der Zelle angereichert werden.
Miconazol interagiert mit 14-α-Demethylase, einem Cytochrom-P-450-Enzym, das für die Ergosterin-Biosynthese notwendig ist. Die Hemmung von Ergosterol führt zu einer erhöhten zellulären Permeabilität, was zum Leckverlust zellulärer Inhalte führt. Miconazol kann auch endogene Atmung inhibieren, mit Phospholipiden der Zellmembran interagieren, die Transformation von Hefen zu Myzel Formen hemmen, die Purin-Aufnahme hemmen und in die Triglycerid und Phospholipidbiosynthese eingreifen.
Preparation Note
Sparingly soluble in methanol, slightly soluble in ethanol. Very slightly soluble in water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1443500PHR1163BP253
Miconazolnitrat British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP253
Miconazolnitrat
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D ±0.10° (Specific Rotation (BP))
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Miconazol -nitrat (Salz)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)