Fortfahren mit
BP253
Miconazolnitrat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Miconazol -nitrat (Salz), 1-(2,4-Dichlor-β-[(2,4-dichlorbenzyl)-oxy]-phenethyl)-imidazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14Cl4N2O · HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
245-256-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
miconazole
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3.[O-][N+](O)=O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
InChI key
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Miconazole nitrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Miconazole and Hydrocortisone Acetate Cream
  • Miconazole and Hydrocortisone Cream
  • Miconazole and Hydrocortisone Ointment
  • Miconazole Eye Drops
  • Miconazole Oromucosal Gel
  • Miconazole Cream
  • Biochem/physiol Actions
    Antifungales Azol. Wirkungsweise: inhibiert Cytochrom P450-abhängige 14α-Demethylase, die für die Ergosterin-Biosynthese wichtig ist. Die kumulierten 14α-methylierten Sterole ändern die Membranstruktur sensitiver Pilze, was eine geänderte Permeabilität der Zellmembran zur Folge hat. Es inhibiert auch Peroxidasen, wodurch Peroxide in der Zelle angereichert werden.
    Miconazol interagiert mit 14-α-Demethylase, einem Cytochrom-P-450-Enzym, das für die Ergosterin-Biosynthese notwendig ist. Die Hemmung von Ergosterol führt zu einer erhöhten zellulären Permeabilität, was zum Leckverlust zellulärer Inhalte führt. Miconazol kann auch endogene Atmung inhibieren, mit Phospholipiden der Zellmembran interagieren, die Transformation von Hefen zu Myzel Formen hemmen, die Purin-Aufnahme hemmen und in die Triglycerid und Phospholipidbiosynthese eingreifen.
    Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliche Artikel vergleichen
    Vollständigen Vergleich anzeigen
    Unterschiede anzeigen
    1 of 1
    Dieser Artikel
    M19000001443500PHR3339
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    -
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Miconazolnitrat
    pictograms
    Exclamation mark
    signalword
    Warning
    hcodes
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
    Lagerklasse
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Global Trade Item Number
    SKUGTIN
    BP25304061835269440
    Questions
    1. what solvent can i dissolve miconazole nitrate
      1 answer
      1. This material is soluble at 50 mg/mL in a 1:1 mixture of pyridine and methanol, at 10 mg/mL in methanol, and at 50 mg/mL in pyridine with heat. Other sources state that miconazole nitrate is also soluble in DMSO, ethanol, and acetone. The compound is sparingly soluble in water and aqueous buffers.