Fortfahren mit
M2925
A3 Glycan
from bovine, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
(NeuNAc-Gal-GlcNAc)3Man3(GlcNAc)2, Mannotriose-di-(N-acetyl-D-glucosamine), tris(sialyl-galactosyl-N-acetyl-D-glucosaminyl)- ammonium salt, Trisialylated, galactosylated, triantennary N-glycan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 841,00
€ 630,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C109H178N8O80
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2880.59
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 630,75
Listenpreis€ 841,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
General description
Many of the key molecules involved in the innate and adaptive immune response are glycoproteins
Application
A3 Glycan has been used in a study to assess the combination of two hydrophilic interaction chromatography methods that facilitate identification of 2-aminobenzamide-labeled oligosaccharides. [1] It has also been used in a study to investigate glycan labeling strategies and their use in identification and quantification. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N4540M8449M2800
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
biological source
bovine
biological source
Porcine
biological source
-
biological source
Porcine thyroglobulin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
N-linked glycosylation, modification, and degradation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2925-10UG04061834046165