Fortfahren mit
M2800
A2F Glycan ammonium salt
from Porcine thyroglobulin, ≥90%
Synonym(e):
(NeuNAc-Gal-GlcNAc)2Man3(Fuc)(GlcNAc)2, Disialylated, galactosylated, fucosylated biantennary N-linked glycan, Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), bi(sialyl-galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.530,00
€ 1.300,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C90H148N6O66
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2370.14
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 1.300,50
Listenpreis€ 1.530,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine thyroglobulin
Quality Level
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
General description
A2F Glycan is a disialylated-galactosylated biantennary, core-substituted with fucose glycan.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3800N4540M2925
biological source
Porcine thyroglobulin
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
bovine
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥90%
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
N-linked glycosylation, modification, and degradation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2800-10UG04061833234938