Fortfahren mit
M2561
Greiner 96-Well-Platten, Polystyrol
round bottom clear wells, sterile, case of 375 ea ((internal packs of 25))
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 650162
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
Material:
polystyrene , round bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Feature:
lid: no
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene , round bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 375 ea ((internal packs of 25))
manufacturer/tradename
Greiner 650162
size
96 wells
well volume
323 μL
well working volume
40-280 μL
General description
Greiner Multiwellplatten sind mit dem gängigen Multiwellplattengrundriss erhältlich und bieten ausgezeichnete optische Eigenschaften. Diese Platten sind DNAse/RNAse-frei sowie pyrogenfrei, wie durch LAL-Verfahren bestimmt (<0,06 EU/ml). Aufgrund der hohen Transparenz von Polystyrolplatten Allzweck-geeignet, z. B. für optische Messungen, Fotografie und Mikroskopie.
96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Application
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx.200 μm.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2186M2311M2811
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Greiner 650162
manufacturer/tradename
Greiner 650101
manufacturer/tradename
Greiner 650161
manufacturer/tradename
Greiner 651161
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
material
polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
packaging
case of 375 ea ((internal packs of 25))
packaging
case of 100 ea (internal packs of 10)
packaging
case of 100 ea (internal packs of 2)
packaging
case of 100 ea (internal packs of 2)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2561-375EA04061832211084