Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , round bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Feature:
lid: no
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
clear polystyrene , round bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100 ea (internal packs of 2)
manufacturer/tradename
Greiner 650161
maximum volume
323 μL
size
96 wells
working volume
280 μL
color
clear plate
General description
Greiner Multiwellplatten sind mit dem gängigen Multiwellplattengrundriss erhältlich und bieten ausgezeichnete optische Eigenschaften. Diese Platten sind DNAse/RNAse-frei sowie pyrogenfrei, wie durch LAL-Verfahren bestimmt (<0,06 EU/ml). Aufgrund der hohen Transparenz von Polystyrolplatten Allzweck-geeignet, z. B. für optische Messungen, Fotografie und Mikroskopie.
96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Application
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx.200 μm.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material clear polystyrene , round bottom clear wells | material clear polystyrene , conical bottom clear wells | material clear polystyrene , round bottom clear wells | material polystyrene , round bottom clear wells |
| manufacturer/tradename Greiner 650161 | manufacturer/tradename Greiner 651161 | manufacturer/tradename Greiner 650101 | manufacturer/tradename Greiner 650162 |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| working volume 280 μL | working volume 200 μL | working volume 280 μL | working volume - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96-Well-Platten, Polystyrol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?