Fortfahren mit
M2531
Multiwell plate washer/dispenser manifolds
8 position, bent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
€ 285,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
color
none
General description
For use with 96 well multiwell plates
  • Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
  • Luer fitting
  • Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
  • Optional repeat kit provides continuous operation capability
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2656M2781Z369799
color
none
color
none
color
none
color
none
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)