Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 291,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
€ 291,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
color
none
General description
For use with 96 well multiwell plates
- Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
- Luer fitting
- Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
- Optional repeat kit provides continuous operation capability
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| color none | color none | color none | color none |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Multiwell plate washer/dispenser manifolds
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?