Fortfahren mit
M2279
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minimum Essential Medium Eagle
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
MEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Eagle‘s Minimal Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten eingesetzten synthetischen Zellkulturmedien. Es enthält höhere Aminosäurenkonzentrationen, sodass das Medium der Proteinzusammensetzung von kultivierten Säugetierzellen stärker ähnelt. MEM wird zum Kultivieren eines breiten Spektrums von Zellen, die auf Monoschichten wachsen, und adhärenten Zelllinien wie Fibroblasten in Gegenwart von fetalem Kälberserum (FKS), Kalb- oder Pferdeserum eingesetzt.
Application
Minimum Essential Medium Eagle wurde in folgenden Kulturen verwendet:
  • Aortenklappensegel-Explantate
  • Zellen einer menschlichen Leberkrebszelllinie (HepG2)[1]
  • Aus Vorläuferzellen aus dem menschlichen fötalen Gehirn entstandene Astrozyten (PDA)
  • Brustkrebszelllinie (MCF-7)
  • Humane Glioblastom-Zelllinie (T98G)[2]
Preparation Note
Ergänzung mit 0,292 g/l L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5650M0200M8042
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
phenol red: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
components
Hanks’ salts (2% CO2): no
glucose: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
stable glutamine: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Discover an expert protocol for optimizing MDCK-II cell growth on the Millicell® 96-well cell culture assembly with the Millicell® ERS 3.0.
Artikel
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Verwandter Inhalt
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2279-20L04061837340604
M2279-10L04061837340598
M2279-1L04061834041788
M2279-6X500ML04061834041818
M2279-100ML04061834041771
M2279-24X500ML04061834041795
M2279-6X1L04061834041801
M2279-500ML04061837847318
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review