Fortfahren mit
M1773
4-Methylbenzhydrylamin-Harz
200-400 mesh
Synonym(e):
(α-Amino-α-p-xylyl-hydrochlorid)-polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, MBHA-Polystyrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
€ 220,15
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
13111023
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 220,15
Listenpreis€ 259,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
extent of labeling
~1 per g resin (based on picric acid assay and nitrogen determination)
Quality Segment
matrix
1% Cross-linked polystyrene
particle size
200-400 mesh
storage temp.
−20°C
Application
Hydrochloride resins have been used to study the treatment of hyperphosphataemia in patients with end-stage renal failure.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9773533173532282
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
matrix
1% Cross-linked polystyrene
matrix
2% Cross-linked polystyrene
matrix
-
matrix
-
extent of labeling
~1 per g resin (based on picric acid assay and nitrogen determination)
extent of labeling
0.5-0.7 amine per g resin (based on nitrogen determination)
extent of labeling
0.5-1.0 mmol/g loading
extent of labeling
0.3-0.8 mmol/g Cl loading
particle size
200-400 mesh
particle size
50-200 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methylbenzhydrylamin-Harz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)