Fortfahren mit
533173
MBHA-Harz
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
4-Methylbenzhydrylaminhydrochlorid, polymergebunden, (α-Amino-α-p-xylyl-hydrochlorid)-polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, MBHA-Harz, MBHA.HCl-Harz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.670,00
€ 1.252,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 1.252,50
Listenpreis€ 1.670,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
crosslinking
1 % cross-linked
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
0.5-1.0 mmol/g loading
particle size
200-400 mesh
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3920593003533491
description
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
description
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 3-4 mmol/g base loading, matrix crosslinked with 2% DVB
description
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g Cl loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
extent of labeling
0.5-1.0 mmol/g loading
extent of labeling
3-4 mmol/g base loading
extent of labeling
~1.1 mmol/g Cl loading
extent of labeling
1.0-1.8 mmol/g loading
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: nucleophile reactive
reaction suitability
reactivity: thiol reactive, reaction type: solution phase peptide synthesis
crosslinking
1 % cross-linked
crosslinking
-
crosslinking
-
crosslinking
1 % cross-linked
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)