Fortfahren mit
M1559
Moxonidine hydrochloride
≥98%
Synonym(e):
4-Chloro-6-methoxy-2-methyl-5-(2-imidazolin-2-yl)aminopyrimidine hydrochloride, BDF-5895
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
€ 112,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12ClN5O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
€ 112,20
Listenpreis€ 132,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
originator
Solvay
SMILES string
Cl.COc1nc(C)nc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H12ClN5O.ClH/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9;/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15);1H
InChI key
ZZPAWQYZQVUVHX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Moxonidine hydrochloride has been used:
  • as a standard to study its blood-brain barrier (BBB) permeability in porcine brain lipid extract by parallel artificial membrane permeability assay (PAMPA) method[1]
  • as a standard to study the chromatographic behavior and lipophilicity by reversed-phase thin-layer chromatography (RP-TLC)
  • as an imidazoline I1 receptor agonist to study its effects on excitatory inputs in airway vagal preganglionic neuron (AVPN)[2]
Biochem/physiol Actions
Moxonidine is a selective high-affinity imidazoline I1-receptor agonist and a selectively low-affinity α2-adrenoceptor agonist. It exhibits anti-hypertensive properties by reducing blood pressure efficiently.[3] Moxonidine also exhibits spinal analgesic activity through the α2C-adrenoceptor component.[4]
Features and Benefits
This compound is featured on the Imidazoline Binding Sites page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Solvay. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E3263T6950R9525
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
originator
Solvay
originator
-
originator
Acorda Therapeutics
originator
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), NISCH(11188)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M1559-25MG04061832091877
M1559-10MG04061832091860