Fortfahren mit
R9525
RX 821002 hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[2-(2-Methoxy-1,4-benzodioxanyl)]imidazoline hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
€ 278,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl[H].COC1(COc2ccccc2O1)C3=NCCN3
InChI
1S/C12H14N2O3.ClH/c1-15-12(11-13-6-7-14-11)8-16-9-4-2-3-5-10(9)17-12;/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI key
IMPOOMVZVWKSAP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective α2-adrenoceptor antagonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I6138E3263A0232
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
-
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)