Fortfahren mit
M0186
Greiner 96-Well-Mikrotiterplatten, Polypropylen
1.2 mL, round bottom clear polypropylene wells, case of 50 ((10 x 5ea))
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 780215
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
Material:
colorless polypropylene plate, round bottom clear polypropylene wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless polypropylene plate, round bottom clear polypropylene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 50 ((10 x 5ea))
manufacturer/tradename
Greiner 780215
maximum volume
1.22 mL
size
96 wells
working volume
1.2 mL
binding type
non-treated surface
General description
Multiwellplatten von Greiner Standard-Mikrotiterplattengrundfläche DNAse-/RNAse-frei Pyrogenfrei durch LAL-Methode auf <0,06 EU/mL Geeignet für Anwendungen, die eine erhöhte Chemikalienresistenz oder Wärmestabilität erfordern, z. B. Flüssiglagerung oder Verbindungsbibliotheken beim Wirkstoffscreening.
MASTERBLOCK®, 96W Storage Microplate, -20C storage well maximum volume 1 mL. Total well volume 1.22 mL.
Application
Microplates are biologically inert, exhibit low binding characteristics, offer a high temperature tolerance (-196 to 121°C/-321 to 250°F), and are resistant to many standard laboratory chemicals. These properties provide optimal conditions for laboratory specimen and compound storage. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Other Notes
96 well round (U) solid bottom microplate, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; height 41.5 mm.
Legal Information
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9810M1561Z667234
material
colorless polypropylene plate, round bottom clear polypropylene wells
material
colorless polypropylene , round bottom clear polypropylene wells
material
colorless polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
material
clear , clear polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no, skirt
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Greiner 780215
manufacturer/tradename
Greiner 780201
manufacturer/tradename
Greiner 780271
manufacturer/tradename
Greiner 786201
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
working volume
1.2 mL
working volume
1.2 mL
working volume
2.3 mL
working volume
0.03-0.55 mL , at -20°C, 0.03-0.7 mL , at room temperature
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M0186-50EA04061832210933