Fortfahren mit
M9810
Greiner 96-Well-Mikrotiterplatten, Polypropylen
1.2 mL, round bottom clear polypropylene wells, case of 50 (single packs of 1ea), sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 780201
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 646,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
colorless polypropylene , round bottom clear polypropylene wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no
€ 646,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless polypropylene , round bottom clear polypropylene wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 50 (single packs of 1ea)
manufacturer/tradename
Greiner 780201
maximum volume
1.22 mL
size
96 wells
working volume
1.2 mL
binding type
non-treated surface
General description
MASTERBLOCK® 96-Well-Mikrotiterplatte zur Probeneinlagerung bis -20 °C, maximales Well-Volumen 1 mL. Well-Gesamtvolumen: 1,22 mL.
Multiwellplatten von Greiner Standard-Mikrotiterplattengrundfläche DNAse-/RNAse-frei Pyrogenfrei durch LAL-Methode auf <0,06 EU/mL Geeignet für Anwendungen, die eine erhöhte Chemikalienresistenz oder Wärmestabilität erfordern, z. B. Flüssiglagerung oder Verbindungsbibliotheken beim Wirkstoffscreening.
Application
Mikrotiterplatten sind biologisch inert, weisen geringe Bindungseigenschaften auf, bieten eine hohe Temperaturtoleranz (-196 bis 121 °C) und sind beständig gegen viele Standardlaborchemikalien. Diese Eigenschaften bieten optimale Bedingungen für die Lagerung von Laborproben und Präparaten. Frei von nachweisbarer DNase/RNase, menschlicher DNA und Pyrogenen
Other Notes
96-Well-Mikrotiterplatte mit festem, rundem (U-förmigem) Boden; ohne Deckel, alphanumerische Well-Kodierung, Länge: 127,76 mm; Breite: 85,48 mm; Höhe 41,5 mm.
Legal Information
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0186M1561Z667234
manufacturer/tradename
Greiner 780201
manufacturer/tradename
Greiner 780215
manufacturer/tradename
Greiner 780271
manufacturer/tradename
Greiner 786201
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no, skirt
material
colorless polypropylene , round bottom clear polypropylene wells
material
colorless polypropylene plate, round bottom clear polypropylene wells
material
colorless polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
material
clear , clear polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
working volume
1.2 mL
working volume
1.2 mL
working volume
2.3 mL
working volume
0.03-0.55 mL , at -20°C, 0.03-0.7 mL , at room temperature
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)