Fortfahren mit
L9668
Lidoflazine
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
4-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H35F2N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-312-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCN(CCCC(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)CC2
InChI
1S/C30H35F2N3O/c1-22-5-3-6-23(2)30(22)33-29(36)21-35-19-17-34(18-20-35)16-4-7-28(24-8-12-26(31)13-9-24)25-10-14-27(32)15-11-25/h3,5-6,8-15,28H,4,7,16-21H2,1-2H3,(H,33,36)
InChI key
ZBIAKUMOEKILTF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HERG calcium channel blocker
Lidoflazine is an antianginal calcium channel blocker that carries a significant risk of QT interval prolongation and ventricular arrhythmia. It prolongs QT interval by blocking HERG channel. IC50 < 0.1 μM
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3371SML1604P1793
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 18 mg/mL(lit.), chloroform: 5 mg/mL, H2O: insoluble(lit.)
color
white
color
white
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)