Fortfahren mit
L7877
Lactulose
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-027-7
Beilstein/REAXYS Number:
93773
MDL number:
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -52.0 to -48.0 °, c = 4% (w/v) in water
color
white to off-white
mp
169  °C ((336 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI key
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
Biochem/physiol Actions
Lactulose ist ein synthetischer Disaccharid, der aus Galactose und Fructose gewonnen wird. Es wird nicht im Darm absorbiert und kommt häufig bei der Behandlung von Obstipation und hepatischer Enzephalopathie zum Einsatz. Berichten zufolge kann die Verabreichung von Lactulose zu einem Anstieg an fäkalem Stickstoff führen. Es ist auch für seine präbiotische Wirkung bekannt. Lactulosemessungen können zum Nachweis gastrointestinaler Dysfunktionen herangezogen werden.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61360BP2101356803
Lactulose British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP210
Lactulose
Lactulose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356803
Lactulose
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactulose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L7877-25G04061833965733