Fortfahren mit
61360
Lactulose
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,10
€ 48,07
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-027-7
Beilstein/REAXYS Number:
93773
MDL number:
€ 48,07
Listenpreis€ 64,10Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −48±2°, 24 hr, c = 1% in H2O
color
white to off-white
mp
169  °C ((336 °F ))
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI key
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
General description
Lactulose ist ein synthetisches Derivat von Lactose. Es besteht aus einem Galactose-Molekül und einem Fructose-Molekül.
Application
Lactulose wurde in der Zubereitung von Milch verwendet.
Lactulose, ein aus Fructose- und Galactose-Einheiten zusammengesetztes Disaccharid, wird als Osmolyt eingesetzt, der Verstopfungen entgegenwirkt und probiotische Prozesse in Darm und Dickdarm fördert. Lactulose trägt zur Stabilisierung der Glucose- und Insulinwerte im Blut bei.
Biochem/physiol Actions
Lactulose hilft, bei der Behandlung von hepatischer Enzephalopathie die Ammoniakkonzentration im Blut zu senken. Als osmotisches Laxativum wird es auch zur Behandlung von Verstopfung eingesetzt. Dieses nicht absorbierbare Disaccharid wird von der Bakterienflora zu kurzkettigen Fettsäuren katabolisiert Die Enzyme des Verdauungstrakts der Säuger haben nicht die Fähigkeit, Lactulose zu verdauen.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1608BP2101356803
Lactulose British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP210
Lactulose
Lactulose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356803
Lactulose
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
169  °C ((336 °F ))
mp
-
mp
-
mp
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactulose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
61360-5G04061832700052
61360-25G04061832700045