Fortfahren mit
L7651
Lysozym aus Hühnereiweiss
lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Synonym(e):
Mucopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
235-747-3
MDL number:
EG-Nummer:
grade
Molecular Biology
form
lyophilized powder
specific activity
≥40,000 units/mg protein
mol wt
single-chain 14.3 kDa
composition
protein, ≥90%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Application
Enzym bricht die Zellwände von Bakterien, wird verwendet um Sphäroplasten vorzubereiten.
Lysozyme hydrolyzes the β-1,4 linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine, a polysaccharide backbone of peptidoglycans in the cell wall structure of many microorganisms. This is particularly useful for lysing Gram-positive and Gram-negative bacteria for subsequent nucleic acid extraction.
Biochem/physiol Actions
Lysozym hydrolysiert β(1→4)-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Peptidoglycan und zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Chitodextrin. Gram-positive Zellen sind sehr anfällig für diese Hydrolyse, da ihre Zellwände einen hohen Peptidoglycan-Anteil haben.
Lysozym hydrolysiert β(1→4)-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Peptidoglycan und zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Chitodextrin. Gram-positive Zellen sind sehr anfällig für diese Hydrolyse, da ihre Zellwände einen hohen Peptidoglycan-Anteil haben. Gram-negative Bakterien sind auf Grund einer äußeren Membran und eines geringeren Peptidoglycan-Anteils weniger anfällig. Allerdings können diese Zellen in Gegenwart von EDTA, welches Chelate mit Metallionen in der äußeren bakteriellen Membran bildet, hydrolysiert werden.
Das Enzym ist über einen breiten pH-Bereich aktiv (6.0 bis 9.0). Bei pH 6.2 wird eine maximale Aktivität über einen größeren Ionenstärken-Bereich (0.02 bis 0.100 M), verglichen mit pH 9,2 (0.01 bis 0.06 M), beobachtet.
Features and Benefits
  • Highly purified by repeated crystallization and dialysis
  • Each lot is use-tested for isolation of plasmid DNA from E. coli
Physical form
Lyophilized powder, essentially salt-free
Preparation Note
3× crystallized
Other Notes
One unit will produce a ΔA450 of 0.001 per min at pH 6.24 at 25°C, using a suspension of Micrococcus lysodeikticus as substrate, in a 2.6 mL reaction mixture (1 cm light path).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysozym aus Hühnereiweiss
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lauri Mikonranta et al.
Journal of invertebrate pathology, 144, 88-96 (2017-02-07)
The insect immune system has versatile ways of coping with microbial insults. Currently, innate immune priming has been described in several invertebrates, and the first insights into its mechanistic basis have been described. Here we studied infections with two different
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 1-1 (1989)
Sara A Bumgardner et al.
PloS one, 13(5), e0196950-e0196950 (2018-05-08)
Safe and efficacious orally-delivered mucosal vaccine platforms are desperately needed to combat the plethora of mucosally transmitted pathogens. Lactobacillus spp. have emerged as attractive candidates to meet this need and are known to activate the host innate immune response in