Fortfahren mit
L6545
Letrozol
≥98% (HPLC), powder, non-steroidal aromatase inhibitor
Synonym(e):
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylen)-bisbenzonitril
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 368,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H11N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.30
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 90,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Letrozol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >50 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChI key
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Application
Letrozole has been used:
  • in organoid growth assay to determine its inhibitory capacity(48)
  • to investigate steroid receptor coactivator-1 (SRC-1) mediated endogenous estrogen regulation of hippocampal PSD-95(49)
  • to determine its effects on tumor-induced hyperalgesia(50)
  • for hormonal manipulation in rats(51)
  • to study its effects on lipocalin-2 (Lcn2)(52)
  • to determine its effects on mechanical hyperalgesia and aromatase expression(53)
Biochem/physiol Actions
Letrozole acts as an adjuvant agent and is used to treat breast cancer.
Letrozol ist ein nicht-steroidaler Aromatase-Inhibitor der dritten Generation. Es ist ein kompetitiver Inhibitor des Aromatase Enzymsystems und verhindert so die Umwandlung von Androgenen zu Östrogenen. Letrozol hemmt Aromatase durch kompetitive Bindung an das Häm der Cytochrom-P450-Untereinheit des Enzyms, was zu einer Abnahme der Östrogen-Biosynthese in allen Geweben führt.
Letrozol ist ein nicht-steroidaler Aromatase-Inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1540BP12341356971
Letrozol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1234
Letrozol
Letrozol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356971
Letrozol
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Letrozol
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)