Fortfahren mit
L5288
Latrunculin B
from Latruncula magnifica, ≥80% (HPLC), solid, actin polymerization inhibitor
Synonym(e):
LAT-B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H29NSO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
solid
€ 446,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Latrunculin B aus Latruncula magnifica, ≥80% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
mol wt
395.5
solubility
ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]2C[C@H](C[C@@](O)(O2)[C@@H]3CSC(=O)N3)OC(=O)C=C(C)CCC=C1
InChI
1S/C20H29NO5S/c1-13-5-3-4-6-14(2)9-18(22)25-16-10-15(8-7-13)26-20(24,11-16)17-12-27-19(23)21-17/h3,5,9,13,15-17,24H,4,6-8,10-12H2,1-2H3,(H,21,23)/b5-3-,14-9-/t13-,15-,16-,17+,20-/m1/s1
InChI key
NSHPHXHGRHSMIK-JRIKCGFMSA-N
General description
Latrunculin B ist ein makrozyklisches Toxin, das von Latruncula magnifica produziert wird.
Application
Latrunculin B aus Latruncula magnifica wurde in verschiedenen Experimenten zur Depolymerisation von Aktin eingesetzt. Es wurde auch als Komponente in aus Knochenmark gewonnenen dendritischen Zellen (BMDC)-Komplettmedium zur Untersuchung der Bildung von Tubuli aus Phagosomen in dendritischen Zellen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Latrunculin B hemmt die Aktin-Polymerisation in vitro. Latrunculin B stört Mikrofilament-vermittelte Prozesse.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
428020L5163428021
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
waxy solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
395.5
mol wt
-
mol wt
421.6
mol wt
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL, methanol: 50 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)