Fortfahren mit
L4390
Natriumdodecylsulfat
≥98.5% (GC)
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
EC Number:
205-788-1
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
MDL number:
grade
Molecular Biology
description
anionic
assay
≥98.5% (GC)
mp
204-207 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm
cation traces
Pb: ≤10 ppm
absorption
≤0.3 at 260 nm in solution at 3%, ≤0.3 at 280 nm in solution at 3%
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Anionische Waschsubstanz
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdodecylsulfat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)