Merck
L3771
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
Beilstein:
3599286
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
eCl@ss:
39093306
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.22
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
for molecular biology
Beschreibung
anionic
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98.5% (GC)
Form
powder
Mol-Gew.
micellar 18,000
Aggregatnummer
62
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
≤2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C (lit.)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Absorption
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
Eignung
suitable for electrophoresis
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumdodecylsulfat (SDS), auch bekannt als Natriumlaurylsulfat, ist ein anionisches Tensid, das weit verbreitet in verschiedenen wissenschaftlichen Anwendungen eingesetzt wird, insbesondere in der Forschung in den Bereichen Molekularbiologie, Biochemie und Zellbiologie. Seine Effektivität basiert auf seiner amphiphilen Art, die die Interaktion mit hydrophoben und hydrophilen Molekülen ermöglicht. SDS ist ein vielseitiges Detergens, das sich hervorragend für die Lösung und Denaturierung von Proteinen eignet und somit ein unverzichtbares Instrument für die Proteinextraktion und -aufreinigung darstellt. Durch das Aufbrechen von Proteinstrukturen erleichtert SDS die Trennung von Proteinen basierend auf ihrem Molekulargewicht während der SDS-PAGE.
Neben der Proteinanalyse findet SDS auch Anwendungen bei der elektrophoretischen Auftrennung von Lipiden, was die Untersuchung und Charakterisierung dieser wichtigen zellulären Komponenten ermöglicht. Darüber hinaus wird SDS in verschiedenen Hybridisierungs- und Molekularbiologieverfahren eingesetzt, was seine Vielseitigkeit in einer Reihe von Forschungsbereichen demonstriert. Die Wirksamkeit von SDS bei ionischen und anionischen Bedingungen erweitert die Nutzbarkeit von SDS weiter, sodass es sich an verschiedene Experimente und Anforderungen anpassen kann. Seine Fähigkeit, Proteine durch Bindung an Peptidketten aufzulösen und eine negative Ladung zu verleihen, beseitigt effektiv die Proteinform als Faktor für die Geltrennung und stellt so eine genaue Bestimmung der Proteingröße sicher.
Anwendung
Natriumdodecylsulfat wurde verwendet:
  • Bei der Chromatin-Immunpräzipitation
  • Bei der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE)
  • Als Komponente von Radioimmunpräzipitationspuffer für Immunblots
Zur Solubilisierung und Denaturierung von Proteinen für die denaturierende PAGE. Die meisten Proteine binden SDS in einem Verhältnis von 1,4 g SDS pro Gramm Protein. Die intrinsischen Ladungen des Proteins sind im Vergleich zur negativen Gesamtladung, die durch das gebundene SDS bewirkt wurde, nicht länger signifikant. Das Ladungs-/Masseverhältnis ist im Wesentlichen gleich für alle Proteine, die im Gel ausschließlich auf Größenbasis migrieren.
Anionische Waschsubstanz
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vielseitig verwendbares Tensid für Ihre Molekularbiologie und biochemische Forschung
  • Geeignet für Elektrophoreseanwendungen
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontaminationzur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen.
Hinweis zur Analyse
Für den Einsatz in der denaturierten Polyacrylamid-Gelelektrophorese getestet.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
S Bavamian et al.
Molecular psychiatry, 20(5), 573-584 (2015-01-28)
Bipolar disorder (BD) is a heritable neuropsychiatric disorder with largely unknown pathogenesis. Given their prominent role in brain function and disease, we hypothesized that microRNAs (miRNAs) might be of importance for BD. Here we show that levels of miR-34a, which
Satoshi Fukuyama et al.
Nature communications, 6, 6600-6600 (2015-03-26)
Seasonal influenza A viruses cause annual epidemics of respiratory disease; highly pathogenic avian H5N1 and the recently emerged H7N9 viruses cause severe infections in humans, often with fatal outcomes. Although numerous studies have addressed the pathogenicity of influenza viruses, influenza
Tadayoshi Hayata et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 30(2), 318-329 (2014-08-27)
Transforming growth factor (TGF)-β signaling plays critical roles during skeletal development and its excessive signaling causes genetic diseases of connective tissues including Marfan syndrome and acromelic dysplasia. However, the mechanisms underlying prevention of excessive TGF-β signaling in skeletogenesis remain unclear.
Protokolle
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Verwandter Inhalt
Ein Überblick über Zelllyse- und Proteinextraktionsmethoden einschließlich Detergenzsolubilisierung, Gefrier-Auftau-Lyse, osmotischer Schock, Ultraschall, enzymatische Zelllyse und mechanische Homogenisierungsmethoden wie Dounce, Polytron und Mörser und Pistille.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.