Fortfahren mit
L4388
Calcium L-Laktat Hydrat
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Hydroxy-propionsäure Hemicalciumsalz, L-Milchsäure Calciumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,10
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-953-3
Beilstein/REAXYS Number:
4923285
MDL number:
Assay:
≥85%
Form:
powder
€ 37,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Level
product line
BioReagent
assay
≥85%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI key
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L200021185L7022
assay
≥85%
assay
~90%
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
~98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
-
form
solid
form
powder or crystals
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (chemical)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium L-Laktat Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anja Nilsen et al.
Translational oncology, 12(3), 576-584 (2019-01-21)
MicroRNA (miRNA) expressions in tumor biopsies have shown potential as biomarkers in cervical cancer, but suitable reference RNAs for normalization of reverse transcription quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR) assays in patient cohorts with different clinicopathological characteristics are not available. We
Long-Feng Lu et al.
Fish & shellfish immunology, 102, 449-459 (2020-05-15)
Calcium (Ca) is a messenger that regulates a multitude of physiological processes, but its functions in antiviral progress remain undefined. In this study, we found that Ca2+ enhances fish survival to defend against spring viraemia of carp virus (SVCV) infection
Zheng-Wen Nie et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 61, 104635-104635 (2019-09-04)
Thiamethoxam (TMX) is a neonicotinoid insecticide, the residues of which have been detected on various crops. In addition to its specific acetylcholine toxicity to insects, TMX was also found to be toxic to mammals. Moreover, oocytes are vulnerable to reactive
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L4388-10G04061833957448
L4388-50G04061833957462
L4388-250G04061833957455