Fortfahren mit
L3045
β-Lactamase from Pseudomonas fluorescens
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 493,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
form
lyophilized powder
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Lyophilized powder containing potassium phosphate and sodium bicarbonate
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of benzylpenicillin per minute at pH 7.0 at 25 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G6637L792090678
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
enzyme activity
-
enzyme activity
-
enzyme activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Indian public health leaders move to reduce antimicrobial resistance.
Mike Mitka
JAMA, 309(6), 531-532 (2013-02-14)
A A Alsultan et al.
Journal of medical microbiology, 62(Pt 6), 885-888 (2013-03-23)
Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii is becoming increasingly prevalent in patients with diabetes mellitus in the Middle East. We examined the relationship of these bacteria and their resistance mechanisms to the diabetic disease status of patients in Saudi Arabia. Susceptibilities of 271
Mayuri Trivedi et al.
The Journal of the Association of Physicians of India, 60, 28-30 (2013-02-15)
In India where the prevalence of extended spectrum beta lactamase (ESBL) producing organisms among gram negative organisms is 60-70% and Ertapenem was unavailable at the beginning of this study, exclusive use of Group 2 Carbapenems (Imipenem and Meropenem) for treatment
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L3045-5UN04061833950807