Merck
G6637
β-Galactose-Dehydrogenase aus Pseudomonas fluorescens
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
D-Galactose:NAD+ 1-Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-837-4
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥50 units/mg protein (biuret)
Assay:
0.5—2.0 mg protein/mL (biuret)
Biological source:
Pseudomonas fluorescens
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Pseudomonas fluorescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
0.5—2.0 mg protein/mL (biuret)
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥50 units/mg protein (biuret)
color
white
suitability
suitable for enzyme test
application(s)
life science and biopharma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Pseudomonas fluorescens ... gdh(533113295)
Application
ββ-Galactosedehydrogenase aus Pseudomonas fluorescens wird für die kompetitive Hemmung in der Lektinhistochemie eingesetzt. Sie wurde auch zum Messen der Hydrolyseaktivität von Haloferax alicantei-β-Galactosidase in verschiedenen Disacchariden eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
β-Galactose-Dehydrogenase katalysiert die Oxidation von β-D-Galactose zu D-Galacton-gamma-lacton.
Physical form
Suspension in 3,2 M (NH4)2SO4, pH-Wert ca. 6,0
Other Notes
Eine Einheit konvertiert 1,0 μmol D-Galactose zu D-Galactonat pro min bei pH-Wert 8,6 und 25 °C.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)