Fortfahren mit
L2637
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O55:B5
purified by gel-filtration chromatography
Synonym(e):
LPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 527,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 278,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
gel-filtration chromatography
impurities
<3% Protein
color
white to faint gray
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses Produkt wird aus dem E. coli-Serotyp O55:B5 extrahiert und durch Gelfiltration aufgereinigt. Der Ursprungsstamm ist CDC 1644-70. LPS O55:B5 wurde für die Stimulation von humanen Peritonealmakrophagen zu 1 ng/ml und zur Stimulation equiner Peritonealmakrophagen bei 1–100 ng/ml verwendet.
Application
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharide (LPS) sind in der äußeren Schicht der Membran lokalisiert und bei nicht verkapselten Stämmen auf der Zelloberfläche exponiert. Sie tragen zur Integrität der äußeren Membran bei und schützen die Zelle gegen die Wirkung von Gallensalzen und lipophilen Antibiotika.
Preparation Note
Das Produkt löst sich in Wasser (5 mg/ml) oder Zellkulturmedium (1 mg/ml) und ergibt eine trübe, schwach gelbe Lösung. Eine stärker konzentrierte, ebenfalls trübe Lösung (20 mg/ml) konnte in wässriger Kochsalzlösung nach Vortexen und Erwärmen auf 70-80 oC hergestellt werden. Lipopolysaccharide sind Moleküle, die in jedem Lösungsmittel Mizellen bilden. In Wasser und phosphatgepufferter Kochsalzlösung entstehen trübe Lösungen. Organische Lösungsmittel erzeugen keine klareren Lösungen. Mit Methanol ergibt sich eine trübe Suspension mit schwebenden Trübungen, während mit Wasser eine homogen trübe Lösung entsteht.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2762L3012L2880
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O26:B6)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: soluble
solubility
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to faint gray
color
white to faint yellow
color
white to faint yellow
color
off-white to tan
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Wie lässt sich eine wässrige Lösung steril filtrieren? Welches Filtermaterial, welche Porengröße?
    1 answer
    1. An aqueous solution can be sterile filtered using a filter with a pore size of 0.2 µm. A low protein binding membrane, such as polyvinylidene fluoride (PVDF) or polyethersulfone (PES), is recommended for this process.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the molecular weight of this product ?
    1 answer
    1. Lipopolysaccharides(LPS) are heterogeneous and do not have fully defined molecular weights. In the presence of strong surface active agents, and in the absence of divalent cations, LPS will have molecular weights in the range of 10?20 kDa. Please see the link below to review additional information regarding the nature of LPS, including molecular weight variability:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/cell-signaling/lipopolysaccharides
      Helpful?
  5. Can I use DPBS to dilute? or just use water?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility at 5 mg/mL in water. Aqueous buffers such as DPBS are expected to be suitable as well. Pease see the link below to review a reference that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5685187/