Fortfahren mit
L2158
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
H-Leu-pNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 439,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.700,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17N3O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.74
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
MDL number:
€ 278,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H17N3O3.ClH/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18;/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H/t11-;/m0./s1
InChI key
PFOYXOWPGRWPLS-MERQFXBCSA-N
General description
Substrate for the colorimetric determination of leucine aminopeptidase.
Application
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride has been used as a substrate to measure the activity of leucine aminopeptidase (LAP):
  • for spectrophotometric assays
  • in the intestinal samples, such as duodenum, jejunum, and ileum[1]
  • in the hemolymph of Manila clam[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V0882A9325A2559
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L2158-500MG04061832908823
L2158-5G04061832908830
L2158-1G04061826691540