Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,80 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 145,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 239,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 901,00 |
Über diesen Artikel
€ 58,80
Produktname
L-Alanin 4-Nitroanilid -hydrochlorid, protease substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11N3O3.ClH/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility ethanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?