Fortfahren mit
L1790
L-685,458
>96% (HPLC), solid
Synonym(e):
(5S)-(t-Butoxycarbonylamino)-6-phenyl-(4R)hydroxy-(2R)benzylhexanoyl)-L-leu-L-phe-amide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 494,00
€ 419,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H52O6N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
672.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>96% (HPLC)
Form:
solid
€ 419,90
Listenpreis€ 494,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>96% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(OC(C)(C)C)=O)C[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C(N)=O)=O)=O
InChI
1S/C39H52N4O6/c1-26(2)21-33(37(47)41-32(35(40)45)24-29-19-13-8-14-20-29)42-36(46)30(22-27-15-9-6-10-16-27)25-34(44)31(23-28-17-11-7-12-18-28)43-38(48)49-39(3,4)5/h6-20,26,30-34,44H,21-25H2,1-5H3,(H2,40,45)(H,41,47)(H,42,46)(H,43,48)/t30-,31+,32+,33+,34-/m1/s1
InChI key
MURCDOXDAHPNRQ-ZJKZPDEISA-N
Application
L-685,458 has been used to attenuate Notch signalling in ovary culture. It has also been used to analyze the specificity of the γ-secretase activity in brain tissue samples.
Biochem/physiol Actions
L-685,458 is a potent, selective, structurally novel γ-secretase inhibitor; equipotent inhibitor of both Aβ1-42 and Aβ1-40 production.
L-685,458 mimics the transition state in aspartyl protease. It possesses an IC50 of 17nM with respect to inhibition of Aβ synthesis. It is known to block Notch (neurogenic locus notch homolog protein) signaling, which in turn reduces ERK (extracellular signal regulated kinase) phosphorylation by EGF (epidermal growth factor). L-685,458 targets the active site and substrate binding site of the enzyme.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Manufactured and sold under license from Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7830SML0299SML2962
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
assay
>96% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥94.5% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to tan
color
white to beige
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)