Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 544,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to tan
solubility
H2O: >2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C31H53N9O6.C2HF3O2/c1-17(2)14-22(27(43)37-21(26(33)42)12-9-13-36-31(34)35)38-28(44)23(15-18(3)4)39-29(45)24(16-20-10-7-6-8-11-20)40-30(46)25(32)19(5)41;3-2(4,5)1(6)7/h6-8,10-11,17-19,21-25,41H,9,12-16,32H2,1-5H3,(H2,33,42)(H,37,43)(H,38,44)(H,39,45)(H,40,46)(H4,34,35,36);(H,6,7)/t19-,21+,22+,23+,24+,25+;/m1./s1
InChI key
QVNWOGSDGQDGHP-MKVNCOEFSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description >98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), powder | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay >98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: >2 mg/mL | solubility H2O: ≥2 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to tan | color white to off-white | color white to beige | color white to off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?