Fortfahren mit
K0753
Kinetin
suitable for plant cell culture, crystalline
Synonym(e):
6-Furfurylamino-purin, N6-Furfuryladenin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 997,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.21
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-382-2
Beilstein/REAXYS Number:
21703
MDL number:
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC and HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Kinetin is an artificial cytokinin. It is named due to its ability to stimulate cell division.
Application
Kinetin has been used:
  • in modified Murashige and Skoog (MS) media for shoot initiation(4)
  • as plant growth regulator (PGR) for shoot induction and proliferation(5)
  • to study its effects on the growth of two chlorophyte Microalgae, Haematococcus pluvialis and Dunaliella salina(6)
Biochem/physiol Actions
Kinetin is an adenine-type cytokinin phytohormone that is used in plant culture media such as Murashige & Skoog media in conjunction with auxins such as indole-3-acetic acid (IAA), indole-3-butyric acid (IBA), 1-napthaleneacetic acid (NAA) or others to induce the fomation of callus and to regenerate plant tissues from callus.
Kinetin is capable of inducing the opening of grass stomata.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K3378K3253Z0164
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
crystalline
form
amorphous powder
form
solution
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
assay
≥98% (TLC and HPLC)
assay
≥98% (TLC and HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kinetin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)