Fortfahren mit
Z0164
Zeatin
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Synonym(e):
6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,10
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 461,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.280,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 6.740,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.24
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
€ 80,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
off-white to yellow
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
InChI key
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
General description
Zeatin is a coconut milk-derived plant hormone and is a common plant cytokinin that is found in the developing or meristematic tissues and organs such as roots, shoot apex, immature organs, and others. Its structure includes the amino group of adenine being linked with the hydroxylated isoprene residue in the trans-position.
Biochem/physiol Actions
Zeatin promotes the growth of lateral buds and stimulates cell division (lateral dominance), callus initiation, and seed germination. Zeatin is used with Murashige and Skoog and other media. Zeatin promotes multiple shoot generation from internodes and high-frequency thick-spread roots.
Other Notes
Primarly trans isomer: balance cis isomer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z0750Z0876K3378
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
description
≥90% (HPLC)
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥97%
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, amorphous powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (TLC and HPLC)
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
powder
form
-
form
amorphous powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)