Fortfahren mit
J4145
Jervin
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
(3β, 23β)-17,23-Epoxy-3-hydroxyveratraman-11-one, 11-Ketocyclopamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
€ 161,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H39NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
207-417-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 161,50
Listenpreis€ 190,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: >2 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)CN[C@@]1([H])[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@]4([H])C(=C3C)C(=O)[C@@]5([H])[C@@]4([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]56C)O2
InChI
1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3/t14-,16+,18-,19-,20-,21+,23+,24-,26-,27-/m0/s1
InChI key
CLEXYFLHGFJONT-DNMILWOZSA-N
Gene Information
human ... EBP(10682)
General description
Jervine is a steroid alkaloid present in Veratrum californicum.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Jervine is a potent teratogenic agent.[3] It can induce apoptosis in leukemia cells[1] and MUTZ-1 cells. Jervine is an inhibitor of Hedgehog signaling. It exhibits anti-cancer effects on human prostate cancer. It also increases the chemosensitivity of breast cancer cells to doxorubicin treatment.[2] Jervine may be used for treating hypertension and heart disease.[3]
Jervine is a sonic hedgehog (Shh) pathway inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4116PHL83515SML0147
Jervine phyproof® Reference Substance
PHL83515
Jervine
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: >2 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble ≥5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
DMSO: ≥15
Gene Information
human ... EBP(10682)
Gene Information
human ... EBP(10682)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jervin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
J4145-1MG04061826675540