Fortfahren mit
J1625
Jenner-Farbstoff
Powder
Synonym(e):
Eosin−Methylenblau
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 210,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Jenner-Farbstoff, suitable for blood stain
form
powder
Quality Level
color
dark green to very dark green
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
suitability
suitable for blood stain
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
J1875W0625G5637
suitability
suitable for blood stain
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
dark green to very dark green
color
-
color
dark green
color
dark green to very dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
methanol: 10 mg/10 mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jenner-Farbstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
J1625-25G04061832343341