Fortfahren mit
I8279
Indexed rack
white polypropylene, sterilization compatible with autoclavable
Synonym(e):
187450023, F18745-0023, indexed tube holder, tube holder, tube organiser, tube storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18745-0023
Feature:
Holds 90 x 13 mm tubes
Material:
white polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
€ 52,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white polypropylene
sterilization compatibility
autoclavable compatible
feature
Holds 90 x 13 mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18745-0023
L × W × H
25 cm × 10.5 cm × 5.6 cm
General description
Round holes with tight tolerances hold 13 mm tubes tightly for accurate processing, reducing lost samples and potential damage to instruments. Increased efficiency is achieved by using the numbered locations for programming, resulting in higher throughput. Clear concise numbers are silk-screened on the top of the rack for clear visibility. 6 × 5 (90 Place) configuration is the standard for precision instrument racks. Designed for automated liquid handling systems, including robotic sample processing equipment which uses 3 or 4 racks/unit.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R2883R2758Z692131
feature
Holds 90 x 13 mm tubes
feature
6 x 12 1.5ml tubes
feature
6 x 12 400μl tubes
feature
Holds 72 x 3 mm tubes
material
white polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
manufacturer/tradename
Bel-Art F18745-0023
manufacturer/tradename
Bel-Art F18841-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18840-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18854-0003
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
25 cm × 10.5 cm × 5.6 cm
L × W × H
9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
L × W × H
9 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
L × W × H
21 cm (8⅜ in.) × 11 cm (4½ in.) × 22 cm (8¾ in.)
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
-
sterilization compatibility
-
sterilization compatibility
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)