Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 72,20 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18841-0000
Feature:
6 x 12 1.5ml tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
€ 72,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
feature
6 x 12 1.5ml tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18841-0000
L × W × H
9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
color
white
General description
Stackable racks hold 72 tubes in a 6 × 12 array.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F18841-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18840-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18845-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18742-0001 |
| feature 6 x 12 1.5ml tubes | feature 6 x 12 400μl tubes | feature Holds 80 x 1.5/2 mL tubes | feature Holds 28 x 1.5-2 mL tubes |
| material polypropylene | material polypropylene | material natural , polypropylene | material polypropylene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 5 ea | packaging pack of 1 ea |
| color white | color white | color - | color - |
| L × W × H 9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in. | L × W × H 9 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in. | L × W × H 22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge tube rack, rectangular
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| R2883-1EA | 04061832260402 |