Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 € 107,95 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
€ 107,95
Listenpreis€ 127,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
sterility
sterile
packaging
sleeve of 50
manufacturer/tradename
Nunc 253287
size
1 μL
color
colorless
General description
Colour-coded Nunc® Disposable Loops and Needles are precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. High quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features and Benefits
- Radiation sterilized—no need for flame sterilization
- Hydrophilic treatment during manufacturing process
- Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
- Meet semi-quantitative standard for handling samples
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging sleeve of 50 | packaging pkg of 600 (50 sleeves of 12 each) | packaging sleeve of 50 | packaging pack of 500 ea |
| manufacturer/tradename Nunc 253287 | manufacturer/tradename Nunc 254410 | manufacturer/tradename Nunc 251586 | manufacturer/tradename Simport L200-2A |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile; γ-irradiated |
| size 1 μL | size 1 μL | size 10 μL | size - |
| color colorless | color colorless | color blue | color color-coded yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® inoculating loops
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
QC Methods
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I7773-1000EA | 04061832961941 |