Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41161502
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Simport L200-2A
loop size
10 μL
color
color-coded yellow
General description
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
Packaging
In tray packs containing 10 loops
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description loop size 10 μL, color-coded yellow | description loop size 1 μL, color-coded blue | description blue, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each), size 10 μL | description blue, size 10 μL, sleeve of 50 |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| color color-coded yellow | color color-coded blue | color blue | color blue |
| packaging pack of 500 ea | packaging - | packaging pkg of 600 (50 sleeves of 12 each) | packaging sleeve of 50 |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Simport L200-2A | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Nunc 254437 | manufacturer/tradename Nunc 251586 |
| loop size 10 μL | loop size 1 μL | loop size - | loop size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Loop
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?