Fortfahren mit
I7016
H-7 -dihydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(5-Isochinolinylsulfonyl)-2-methyl-piperazin -dihydrochlorid, Isochinolin-5-sulfonsäure-2-methyl-1-piperazid -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 591,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17N3O2S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5840763
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
InChI key
OARGPFMFRLLKPF-UHFFFAOYSA-N
General description
H-7 dihydrochloride blocks human immunodeficiency virus (HIV-1) replication in MOLT-4 (clone No. 8) cell line. It increases the secretion of interleukin 1β (IL-1β).
Application
H-7 dihydrochloride has been used to study H-7-induced inhibition of contractility in rat embryo fibroblasts (REF52) cells and acts as a kinase inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of cyclic nucleotide dependent protein kinase (PKA) and protein kinase C.
Disclaimer
Light sensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9656C0742H139
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
Gene Information
human ... PRKCA(5578), PRKCB(5579), PRKCD(5580), PRKCE(5581), PRKCG(5582), PRKCH(5583), PRKCI(5584)
Gene Information
human ... CALCRL(10203), PRKAR1A(5573), PRKAR1AP(5574), PRKAR1B(5575), PRKAR2A(5576), PRKAR2B(5577)
rat ... Calcrl(25029)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I7016-25MG04061832434063
I7016-100MG04061832271927
I7016-5MG04061833857991