Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 280,00 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.700,00 |
Über diesen Artikel
€ 280,00
form
aqueous ethanol suspension
Quality Segment
technique(s)
activity assay: suitable
particle size
40-160 μm (wet)
pore size
~1,000,000 Da exclusion limit
pH
2—12
capacity
100-140 μeq/mL, gel
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)O[C@H]2CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
General description
Application
Physical form
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pore size ~1,000,000 Da exclusion limit | pore size ~200,000 Da exclusion limit | pore size ~30,000 Da exclusion limit | pore size - |
| particle size 40-160 μm (wet) | particle size - | particle size - | particle size - |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| capacity 100-140 μeq/mL, gel | capacity 2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity | capacity 2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity | capacity 2.0-2.6 meq/g |
| form aqueous ethanol suspension | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
129.2 °F
flash_point_c
54 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I6505-1L | 04061833857793 |
| I6505-100ML | 04061833857786 |