Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 268,00 € 227,80 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 419,00 |
Über diesen Artikel
€ 227,80
Listenpreis€ 268,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbead size
40-125 μm (dry)
Quality Segment
pore size
~200,000 Da exclusion limit
operating pH
2-10
capacity
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
compatibility
mode of use strong anion exchange chromatography
General description
Q50120-100G′s updated product number is GE17-0200-01
Application
QAE Sephadex® is used in protein chromatography, ion exchange chromatography, anion exchange media, resins and separation media. QAE Sephadex® has been used to develop methods to detect copper in water samples, resveratrol in beer, and indomethacin in both pharmaceuticals and urine samples.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description - | description - |
| pore size ~200,000 Da exclusion limit | pore size ~30,000 Da exclusion limit |
| capacity 2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity | capacity 2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity |
| operating pH 2-10 | operating pH 2-10 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| compatibility mode of use strong anion exchange chromatography | compatibility mode of use strong anion exchange chromatography |
| bead size 40-125 μm (dry) | bead size 40-125 μm (dry) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?