Fortfahren mit
I5256
IgG aus goat serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Synonym(e):
Ziegen-IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 403,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 413,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
64
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der IgG-Antikörper-Untertyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen abgesondert, kommt in Blut und extrazellulären Flüssigkeiten vor und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Pilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Fötus übertragen und ist für die Immunabwehr von Neugeborenen gegen Infektionen lebensnotwendig.[1]
Ziegen-IgG wird aus normalem Ziegenserum mittels Fraktionierung und Ionenaustausch-Chromatographie aufgereinigt.
Application
Aufgereinigtes IgG kann als Referenz-Antigen, Standard, Blockierungsmittel oder Beschichtungsprotein in vielen verschiedenen Immunoassays, einschließlich ELISA, Dot-Immunbindung, Western-Immunblotting, Immundiffusion und Immunelektrophorese, verwendet werden. Weitere Anwendungen sind unter anderem Ausgangsmaterialien für die Herstellung von Immunogenen und Festphasen-Immunadsorbenzien. Ziegen-IgG wurde als Negativkontrolle bei der immunhistochemischen Analyse von menschlichen Herzgewebeproben[2] und bei der Aufbereitung von Eiklar-Avidin-Proben für die Atomkraftmikroskopie eingesetzt.[3] Ziegen-IgG wurde als Isotypenkontrollantikörper bei der immunhistochemischen Analyse von Gewebeschnitten menschlicher Mandeln, Dickdarm, Dünndarm, Ileus und Milz eingesetzt.[4]
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I8015I4131I5006
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
grade
reagent grade
grade
technical grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG aus goat serum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)